Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules—Negative Control #2
Molécules précurseurs de miARN Pre-miR™ —Contrôle négatif n°2
Marque: Invitrogen™ AM17111
209.04 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Une copie synthétique du miARN pour l’analyse fonctionnelle du miARN. 5 nmol sont fournies.Invitrogen™ Pre-miR™ purifiées et prêtes à l’emploi sont de petites molécules d’ARN double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les miRNA matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences de gain de fonction. Le contrôle négatif n°2 Pre-miR™ est une molécule Pre-miR™ de séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des miARN. REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
Spécification
L’ARNmi Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. | |
Contrôle négatif | |
Humain, souris, rat | |
Non conjugué(e) | |
Imitation de miARN | |
Température ambiante |
Tube | |
Imitation de miARN | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
Ambion™, Pre-miR™ | |
5 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.