Learn More
Labconco™ Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™
Fournit un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination. La boîte à gants à atmosphère contrôlée Labconco™ Precise™ comprend des soupapes pour évacuer ou remplir les chambres et les connexions du système de séchage afin d’obtenir des niveaux d’oxygène faibles.
Brand: Labconco™ 5220120
Description
- Coque en PE moulée en une seule pièce, de densité moyenne
- Superstructure en acier recouvert d’époxy
- Fenêtre de visualisation en verre de sécurité laminé et amovible (26,4 x 12,5 po (l x H))
- Les portes de la chambre de transfert intérieures et extérieures compactes qui pivotent vers le haut sont dotées d’un contrepoids et sont équipées de systèmes de verrouillage rapide
- Surface de travail noire résistante aux produits chimiques scellée sur la boîte à gants
- La soupape de surpression s’active à une pression ou un vide à l’extérieur de -6 à +6 po d’eau
- Aération de la soupape de surpression, diamètre nominal de 4 po
- Prise double électrique intérieure montée au plafond avec charge max. du circuit de 2 A
- Gants en néoprène noir, taille 9 3/4, inclus
- Lampe fluorescente de 22 W, remplacement facile par le haut
- Interrupteurs pour lumières et prises électriques peu accessibles
- Absence de fuite testée en usine avec un spectromètre de masse lorsque la boîte à gants est pressurisée avec de l’hélium à 5 po de jauge de niveau d’eau
- Aucune fuite détectable supérieure à 1 x 10-4 ml/s
- Satisfait aux conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 pour le taux de fuite d’oxygène selon la méthode de tests ISO 10648-2
- Six vannes manuelles pour la purge et le remplissage de la chambre principale et de la chambre de transfert, ainsi que pour les connexions du système de séchage
- Manomètre de la chambre principale avec des relevés de -5 à +5 po de jauge de niveau d’eau
- Manomètre de la chambre de transfert avec des mesures allant de 0 à -29 po de mercure
- Manchon à vide élevé pour chambre de transfert et étagère de verrouillage intérieure en acier recouvert d’époxy par pulvérisation
- Conformité CE (modèles 230 V)
Specifications
HEPA | |
Acier thermoplaqué, verre de sécurité, néoprène | |
CE, ISO 10648-2, classe 1 | |
31,6 in | |
80,3 cm | |
Utilisation de matériaux sensibles à la contamination | |
40 in | |
101,6 cm | |
50 Hz | |
76,2 cm | |
1 | |
230 V | |
368,1 L | |
260 lb | |
52,7 in | |
133,9 cm |
Lampe fluorescente de 22 W | |
4 A | |
Blanc, gris clair | |
27,5 in | |
69,9 cm | |
Base de support, source de vide, gaz inerte, kit de tubulure | |
25 in | |
63,5 cm | |
Prise double électrique intérieure montée au plafond | |
Polyéthylène | |
9 3/4 (gant) | |
13 pi3 | |
1 an | |
118 kg | |
33,5 in | |
85,1 cm |