Learn More
Fisherbrand™ Balances de précision
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisée, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
965.00€ - 1570.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité BPL avec imprimante optionnelle |
---|---|
Type de connexion | RS232 |
Type d’affichage | LCD rétro-éclairé |
Comprend | Adaptateur secteur |
Garantie | 2 ans |
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15947500
|
Fisherbrand™
|
220 g | Interne | FPRS223 | 317 x 201 x 303 mm |
1050.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15937500
|
Fisherbrand™
|
220 g | Externe | FPRS223/E | 317 x 201 x 303 mm |
1570.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15967500
|
Fisherbrand™
|
420 g | Interne | FPRS423 | 317 x 201 x 303 mm |
1065.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15957500
|
Fisherbrand™
|
420 g | Externe | FPRS423/E | 317 x 201 x 303 mm |
1035.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15987500
|
Fisherbrand™
|
820 g | Interne | FPRS822 | 317 x 201 x 93 mm |
995.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15977500
|
Fisherbrand™
|
820 g | Externe | FPRS822/E | 317 x 201 x 93 mm |
1120.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15907510
|
Fisherbrand™
|
2200 g | Interne | FPRS2202 | 317 x 201 x 93 mm |
1070.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15997500
|
Fisherbrand™
|
2200 g | Externe | FPRS2202/E | 317 x 201 x 93 mm |
1040.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15947510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Interne | FPRS4201 | 317 x 201 x 93 mm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15937510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Externe | FPRS4201/E | 317 x 201 x 93 mm |
1125.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15927510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Interne | FPRS4202 | 317 x 201 x 93 mm |
1110.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15917510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Externe | FPRS4202/E | 317 x 201 x 93 mm |
1035.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15957510
|
Fisherbrand™
|
6200 g | Externe | FPRS6201/E | 317 x 201 x 93 mm |
970.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Grand affichage rétro-éclairé lumineux pour visualiser facilement les résultats
- Quatre touches mécaniques facilitent le fonctionnement des modes d’application de base
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans
Spécification
Conformité BPL avec imprimante optionnelle | |
LCD rétro-éclairé | |
2 ans | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
Adaptateur secteur | |
Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage | |
0,5 A |