Learn More
Cytiva Protéase PreScission™
À utiliser pour la séparation spécifique au site de l’étiquette GST des protéines exprimées à l’aide de vecteurs pGEX-6P. Cytiva Life Sciences™ PreScission™ Protéase G permet l’immobilisation et le clivage simultanés de la protéase des protéines de fusion GST.
Marque: Cytiva 27-0843-01
345.80 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- Description : Une protéine de fusion génétiquement modifiée composée de la protéase 3C du rhinovirus humain et de la GS ; Clive spécifiquement entre les résidus Gln et Gly de la séquence de reconnaissance de LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
- Application : Facilite l’élimination de la protéase en permettant l’immobilisation et le clivage simultanés de la protéase des protéines de fusion GST produites par les vecteurs pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2, et pGEX-6P-3
- Composants du tampon de stockage : Tris HCl 50 mM (pH 8,0), NaCl 150 mM, EDTA 10 mM, DTT 1 mM et 20 % de glycérol.
- Définition de l’unité : Une unité clivera > 90 % de 100 μg d’une protéine de fusion GST testée dans 50 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, 1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, pH 7,0 à 5°C pendant 16 heures.
Spécification
Tampon d’élution : Tris HCl 50 mm, glutathione réduite 10 mM pH 8 ; tampon de clivage : Tris HCl 50 mm pH 8, NaCl 150 mM, EDTA 10 mM, DTT 1 mM et 20% de glycérol | |
500U | |
Facilite l’élimination de la protéase en permettant l’immobilisation simultanée de la protéase et le clivage de la protéase de >90 % de 100 μg d’une protéine hybride GST test produite par les vecteurs pGEX-6P pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 et pGEX-6P-3 |
Protéase de protéine hybride | |
-20°C/-80°C |