Learn More
JULABO™ Système de régulation / traitement de la température PRESTO™ W80
Conçu pour une régulation très précise de la température et des changements de température rapides. Permet une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques. Les utilisateurs du laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de la pression de la pompe.
Marque:  JULABO™ 9421801
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15274363
  • 30895.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Pour des applications de température externe très précises
  • Chauffage et refroidissement rapides
  • Larges plages de températures de fonctionnement sans changement de liquides
  • Performances optimales avec un faible encombrement
  • Le gain de place optimise l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
  • Écran tactile TFT couleur industriel de 5,7”
  • USB (hôte et périphérique)
  • Ethernet
  • Logement de carte SD
  • RS232
  • Modbus
  • RS485 (accessoire)
  • Profibus DP (accessoire)
  • Entrée de veille
  • Eau refroidie
  • La surveillance interne permanente et l’auto-lubrification des pompes sont le garant d’une longue durée de vie
Spécification
Spécification
Classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
250°C
65 x 43 x 126 cm
159 kg
Système de régulation de la température
230 V
RS232, carte mémoire SD, USB, Ethernet, Modbus
-80°C à +250°C
PRESTO™ W80
Écran tactile TFT
Solution idéale pour des applications de température externe très précises