Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Boîte de stockage de congélateur Microbank™
Convient au prélèvement et à l’organisation dans les congélateurs à basse température
61.55€
Spécification
Quantité | Each |
---|---|
Longueur (métrique) | 13,3 cm |
Longueur (impériale) | 5,23 in |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12807775
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.169/B-1 |
Bleu |
61.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- En plastique durable
- Chaque boîte de congélateur peut contenir jusqu’à 81 flacons Microbank
- Avec couvercle “transparent”, écran imprimé du localisateur de numéros et le dispositif de prélèvement de tubes
- Disponible en bleu ou en rouge
- Dimensions :133 × 133 × 55 mm
Spécification
Each | |
13,3 cm | |
5,23 in |