Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Protéine A - Sepharose™ 4B
538.00€ - 1596.00€
Spécification
Type de produit | Protéine A |
---|---|
Gamme de produits | Sepharose™ |
Type de colonne | Affinity |
Phase stationnaire | Protéine A |
Forme | Suspension |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727673
|
Novex™
101041 |
5 ml |
538.00€
5mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10019462
|
Novex™
101042 |
25 ml |
1596.00€
25mL |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié (>98 % par SDS-PAGE) de la protéine A souche 1 Staph. Aureus Cowan à Sepharose™ 4B.Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
Spécification
Protéine A | |
Affinity | |
Suspension |
Sepharose™ | |
Protéine A |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.