Learn More
Grant Instruments™ Agitateur rotateur 3D multifonction à vitesse/angle variable PS-M3D
PS-M3D fonctionne en continu ou peut être réglé pour un fonctionnement programmé. L’agitateur rotateur 3D multifonction à vitesse/angle variable PS-M3D Grant Bio™ avec des phases individuelles peut être lié pour une flexibilité opérationnelle absolue.
Marque: Grant Instruments™ PS-M3D
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 2.36000kg
Description
- Vibration : mouvement d’onde courte, idéal pour mélanger de petites particules
- Vitesse de rotation 3D : 1 à 100 tr/min
- Rotation va-et-vient 3D : angle de braquage 1 à 360°
- Vibration : Angle de braquage 1 à 6°, programmable en 1 à 5 secondes
- Séquence de fonctions entièrement programmable Charge jusqu’à 1,0 kg
- Grande simplicité d’utilisation, avec un réglage aisé de programmes multi-segments à l’aide des boutons-poussoirs et de l’écran du statut LCD à 2 lignes
- Compact, avec un profil bas et un faible encombrement, et extrêmement silencieux en fonctionnement - s’adapte parfaitement et de manière discrète à l’espace de travail
- Tapis lisse et antidérapant fourni en standard - empêche les récipients de glisser
- Fonctionnement en continu ou programmé
- La plage de températures de fonctionnement ambiantes de 4 à 40°C permet une utilisation dans la chambre froide ou dans l’incubateur
Spécification
22 mm | |
1 kg | |
1 à 100 tr/min | |
4°C à 40°C | |
0,38 A | |
235 mm | |
140 mm | |
235 mm | |
Écran LCD de 2 x 16 caractères |
7° | |
7°C
|
|
120/230 V | |
4,6 W | |
50/60 Hz | |
215 x 215 mm | |
235 mm | |
PS-M3D | |
|