Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon
Garanti inerte et sans fissure. Le tube à essai à centrifuger en PTFE avec bouchon Fisherbrand™ peut être utilisé jusqu’à 280°C.
16.10€ - 23.75€
Spécification
Couleur de bouchon | Blanc |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10417172
|
Fisherbrand™
012.1213 |
13 mL |
16.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10581242
|
Fisherbrand™
012.1108 |
8 mL |
16.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10679122
|
Fisherbrand™
012.1118 |
17 mL |
21.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15913077
|
Fisherbrand™
012.245 |
45 mL |
23.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moulée de manière isostatique dans du PTFE pur
- Construction à paroi robuste
Spécification
Blanc | |
Blanc | |
PTFE | |
Autoclavable |