Learn More
Labcon™ Barrettes de tubes PCR à 8 puits en temps réel de 0,1 ml PurePlus™ avec bouchons
Ces barrettes de tubes PCR à 8 puits en temps réel sont emballées avec des bouchons fixés.
Marque: Labcon™ 3921-550-000-9
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.25850kg
Description
- Puits blancs
- Bouchons fixés optiquement transparents
Spécification
Transparent | |
8 | |
Bagged |
0,1 mL | |
Bouchons fixés |