Learn More
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™
Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour la plupart des thermocycleurs
Marque: Labcon 3927-550-000-9
150.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21977" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.44950kg
Description
- Barrettes de tubes PCR
- S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
0,2 ml | |
Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour thermocycleurs PCR en temps réel | |
Non stérile | |
Bouchon fixé transparent | |
Autoclavables | |
Tube PCR |
Transparent | |
120 barrettes/sachet | |
PurePlus™ | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
8 | |
Oui |