Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
46.50€ - 59.30€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17547936
|
Labcon™
3911-545-000-9 |
Barrettes de 8, portoir | Stérile |
59.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17517936
|
Labcon™
3910-540-000-9 |
Tubes individuels, portoir | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17527936
|
Labcon™
3910-545-000-9 |
Tubes individuels, portoir | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17537936
|
Labcon™
3911-540-000-9 |
Barrettes de 8, portoir | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17567936
|
Labcon™
3912-545-000-9 |
Barrettes de 12, portoir | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17557936
|
Labcon™
3912-540-000-9 |
Barrettes de 12, portoir | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17517946
|
Labcon™
3917-800-000-9 |
Barrettes de 12, en sachet | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Available in 96-place racks or resealable bags
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Spécification
Autoclavable | |
Transparent | |
Polypropylène |