Learn More
Pyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10735621
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
290-37-9
C4H4N2
80.09
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
9261
CHEBI:30953
Pyrazine
C1=CN=CC=N1
290-37-9
C4H4N2
80.09
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
9261
CHEBI:30953
Pyrazine
C1=CN=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyrazine
Point de fusion 52.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23,91
Merck Index 15,8068
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.