Learn More
Invitrogen™ Fluoromètre Qubit™ 4, avec WiFi
Le fluorimètre Qubit™ 4 avec Wi-Fi est conçu pour mesurer avec précision la quantité d’ADN, d’ARN et de protéines, et désormais aussi l’intégrité et la qualité de l’ARN. Repensé pour permettre le transfert de données via WiFi ainsi que pour exécuter le dosage QI d’ARN Qubit™ (intégrité et qualité).
Marque: Invitrogen™ Q33238
Description
- Ensemble, le fluoromètre Qubit™ 4 et le kit de dosage RNA IQ permettent de distinguent avec précision l’ARN intact de l’ARN dégradé en seulement deux étapes
- Pour tous les dosages, la concentration ou la qualité de la molécule cible dans l’échantillon est indiquée par un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à la cible, ce qui réduit au minimum les effets des contaminants sur le résultat
- Faciles à utiliser, les menus tactiles simplifient la sélection et l’exécution des dosages, avec l’affichage des résultats en quelques secondes
Caractéristiques :
- Quantification rapide et extrêmement précise de l’ADN, de l’ARN et des protéines en moins de trois secondes par échantillon
- Mesure l’ARN intact en moins de 5 secondes par échantillon
- Des niveaux de précision élevés en utilisant seulement 1 à 20 μl d’échantillon, même avec des échantillons très dilués
- Le calculateur de réactif intégré génère rapidement une solution de travail Qubit™ Instructions de préparation
- Stockage des résultats allant jusqu’à 1 000 échantillons
- Grand écran tactile couleur ultra-sophistiqué de 5,7 po pour une navigation aisée dans le flux de travail
- L’affichage graphique indique quand les échantillons sont situés dans la plage étendue ou hors plage
- Faible encombrement : gain d’espace sur la paillasse
- Flexibilité d’exportation des données à l’aide du dongle WiFi inclus, d’une clé USB, ou directement vers votre ordinateur via un câble USB
- Possibilité de personnaliser le fluorimètre Qubit™ avec les dosages les plus fréquemment réalisés, d’ajouter de nouveaux dosages, ou même de créer vos propres dosages avec le logiciel et l’outil Web MyQubit™
- Votre sélection linguistique : anglais, français, espagnol, italien, allemand, chinois simplifié et japonais
- Programme préchargé pour tester les performances du fluorimètre à l’aide du kit de dosage de vérification du fluorimètre Qubit™
Le fluorimètre peut également être utilisé pour mesurer directement la fluorescence des échantillons à l’aide du mode Fluorimètre.
- La qualité des particules Ion Sphere peut être évaluée sur le fluorimètre avec le kit de contrôle qualité Ion Sphere avant de procéder au séquençage sur le séquenceur Ion PGM.
Permet des résultats plus précis que l’absorption dans les UV à de faibles concentrations
- Le fluorimètre est bien plus sensible que l’absorption dans les UV, qui mesure tout ce qui absorbe à 260 nm, notamment l’ADN, l’ARN, les protéines, les nucléotides libres ou l’excès de sels
- Les colorants contenus dans les kits de dosage Qubit™ sont fluorescents uniquement lorsqu’ils sont liés à la molécule sélectionnée (ADN, ARN ou protéine) dans un échantillon, ce qui empêche les opérations répétées dues aux mesures inexactes.
Mesure rapide, simple et précise de la qualité de l’ARN
- Le dosage de l’ARN QI Qubit™ offre une méthode simple et rapide pour vérifier si un échantillon d’ARN s’est dégradé
- Le dosage utilise deux colorants uniques : un qui se lie à l’ARN à grande échelle et intact, et un autre qui se lie sélectivement à l’ARN à petite échelle et dégradé qui, ensemble, permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité d’un échantillon d’ARN
- Pour l’utiliser, ajoutez simplement des échantillons à la solution de travail de QI ARN, puis effectuez une mesure sur le fluorimètre.
Économisez des échantillons et de l’espace sur la paillasse
- Nécessite des échantillons de seulement 1 à 20 µl
- Conçu pour être utilisé à température ambiante, et n’occupe qu’un espace réduit sur la paillasse
- Intègre des algorithmes d’analyse de données et optiques avancés et est fourni avec un dongle WiFi, une clé USB et un câble pour le transfert de données vers le logiciel Excel ou pour les téléchargements de logiciels, ainsi qu’une alimentation universelle, quatre adaptateurs de prise et une certification CE électromagnétique
- Offre une flexibilité maximale pour l’exportation des données à l’aide du WiFi, d’une clé USB ou d’un câble USB directement vers l’ordinateur
- Toutes les données peuvent être enregistrées sur l’application cloud, y compris le transfert direct depuis l’instrument en WiFi.
Les mesures d’échantillons uniques sont un jeu d’enfant
- Ce fluorimètre d’utilisation simple est combiné à des procédures de dosage simples et rapides
- Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument
- Les dosages sont tous réalisés à l’aide du même protocole général, qui utilise un format simple de type mélange et lecture et des temps d’incubation de deux minutes seulement pour les dosages d’ADN et d’ARN.
- Des tubes PCR à parois fines 500 L sont nécessaires
Specifications
1 à 20 µl | |
Fluoromètre Qubit | |
Fluorimètre | |
Température ambiante |
LED bleue de ∼470 nm max., LED rouge de ∼635 nm max. | |
Qubit™ | |
Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification de protéines |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.