Learn More
Invitrogen™ Tubes de dosage Qubit™ Flex
Barrette de huit tubes conçue pour le Qubit™ Flex.
Marque: Invitrogen™ Q33252
212.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Capacité : 200 μl
- Paroi fine
- Tubes en polypropylène
- À utiliser avec le fluorimètre Qubit™ Flex
- Quantité : Barrettes de 125 tubes
- Bandes de huit tubes
Spécification
200 μl | |
Barrettes de 125 tubes | |
Fluorimètre Qubit Flex | |
Quantification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.