Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Mesurez simultanément la fluorescence et réduisez la variabilité du dosage grâce aux kits de démarrage Qubit Flex NGS et Flex Quantitation, qui offrent une quantification très précise de l’ADN, de l’ARN, du microARN et des protéines à l’aide du fluoromètre Qubit Flex.
6250.00€ - 7540.00€
Spécification
Excitation Wavelength | LED bleue (max 460–480 nm), LED rouge (max 620–640 nm) |
---|---|
Gamme de produits | Qubit™ |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16488283
|
Invitrogen™
Q45893 |
Kit de démarrage NGS |
6380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16498283
|
Invitrogen™
Q45894 |
Kit de démarrage de quantification |
6250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18795525
|
Invitrogen™
Q32894 |
Endotoxin Detection Starter Kit |
7540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Obtenez des résultats précis et fiables avec les kits de démarrage Qubit Flex, qui associent le fluoromètre Qubit Flex à différents kits de dosage pour la quantification des acides nucléiques ou des protéines. Les réactifs Qubit se lient de façon sélective à l’ADN, à l’ARN ou aux protéines et n’émettent un signal fluorescent qu’en liaison avec la cible. Cela minimise les effets des contaminants sur le résultat et garantit des mesures précises pour les échantillons sensibles.
Le kit de démarrage d’analyse quantitative Qubit Flex (réf. Q45894) comprend :• Fluoromètre Qubit Flex (réf Q33326)
• Barrettes de tube de dosage Qubit Flex, 125 barrettes (réf. Q33252)
• Kit de dosage de l’ADNdb HS Qubit 1X, 100 dosages (réf. Q33230)
• Kit de dosage de l’ARN HS Qubit, 100 dosages (réf. Q32852)
• Kit de dosage de l’ARN BR Qubit, 100 dosages (réf. Q10210)
• Kit de dosage de protéines Qubit, 100 dosages (réf. Q33211)
• Kit de dosage de vérification du système Qubit Flex (réf. Q33254)
• Réservoirs Qubit Flex, 100 réservoirs (réf. Q33253)
• Clé WiFi (réf. A26774)
• Expérience éducative numérique Qubit Flex SmartStart : inclut des démonstrations visuelles interactives de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de votre instrument
• Garantie étendue de trois ans : si votre instrument a besoin de réparation, nous vous enverrons un instrument de remplacement rénové, certifié par l’usine
Le kit de démarrage NGS (séquençage de nouvelle génération) Qubit Flex (réf. Q45893) comprend :
• Fluoromètre Qubit Flex (réf Q33326)
• Barrettes de tube de dosage Qubit Flex, 125 barrettes (réf. Q33252)
• Kit de dosage de l’ANDdb HS Qubit 1X, 500 dosages (réf. Q33231)
• Réservoirs de dosage Qubit Flex, 100 réservoirs (réf. Q33253)
• Clé WiFi (réf. A26774)
• Expérience éducative numérique Qubit Flex SmartStart : inclut des démonstrations visuelles interactives de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de votre instrument
• Garantie étendue de trois ans : si votre instrument a besoin de réparation, nous vous enverrons un instrument de remplacement rénové, certifié en usine
Spécification
LED bleue (max 460–480 nm), LED rouge (max 620–640 nm) | |
Qubit™ |