Learn More
Thermo Scientific™ Kit ID de bœuf RapidFinder™
Le kit ID de bœuf RapidFinder™ permet une détection simple et fiable de bœuf dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
Marque: Thermo Scientific™ A24391
668.33 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Permet une détection simple et fiable du bœuf dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.
- La méthode fonctionne par détection de l’ADN bovin, ou Bos taurus, par PCR en temps réel.
- Contrairement aux méthodes basées sur ELISA, le kit ID de bœuf RapidFinder™, lorsqu’il est utilisé avec le kit d’extraction d’OGM (4466336) pour la préparation des échantillons, détecte à la fois le bœuf cru et le bœuf traité, et fournit une sensibilité jusqu’à 0,01 % d’ADN bovin.
- Le contrôle positif inclus, qui comprend 0,1 % d’ADN bovin, peut être utilisé comme référence pour définir le seuil de détection du dosage.
- Simple dosage basé sur la PCR en temps réel, sans électrophorèse
- Le dosage est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast, et 7300.
Incluent :
- Master Mix bovin (conserver à -20°C)
- Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C)
- Contrôle positif (conserver à -20°C)
Spécification
Contient 1 tube chacun de : Master Mix bovin (conserver à -20°C) Master Mix général (conserver à 4°C ou -20°C) Contrôle positif (conserver à -20°C) |
|
Tube | |
qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System | |
Kit d’identification bovine |
Amorce-sonde | |
Faible | |
Étalon | |
RapidFinder™ | |
Échantillons alimentaires & environnementaux |