Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Protéine A-Sepharose™ 4B recombinante
347.00€ - 968.00€
Spécification
Type de produit | Protéine A |
---|---|
Type de colonne | Affinity |
Phase stationnaire | Protéine A |
Forme | Suspension |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10252783
|
Novex™
101141 |
5 ml |
347.00€
5mL |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10716713
|
Novex™
101142 |
25 ml |
968.00€
25mL |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié de la protéine A souche Staph. Aureus Cowan produite dans E. Coli à Sepharose™ 4B.Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines recombinantes A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 %).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
Spécification
Protéine A | |
Affinity | |
Protéine A | |
Suspension |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.