Learn More
Grant Instruments™ Refroidisseurs à immersion
Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.
2983.90€ - 7303.40€
Spécification
Description | 460 x 305 x 225 mm (P x l x H) |
---|---|
Longueur (métrique) du tuyau | 925 mm |
Alimentation électrique | 120/230 V |
Tension | 120 / 230 V |
Code produit | Marque | Puissance de refroidissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puissance de refroidissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466487
|
Grant Instruments™
C1GR |
350 W à 20° C, 110 W à 0°C |
7303.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11476487
|
Grant Instruments™
C2GR |
400 W à 20°C, 320 W à 0°C, 170 W à -10°C |
2983.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Refrigerated immersion coolers consists of a cooling coil connected to a refrigeration unit by a flexible pipe. Extract heat continuously, with the bath control unit controlling temperature.
- C1GR -0° C à 40° C La bobine de refroidissement peut être immergée en continu dans des liquides jusqu’à 100° C lorsque le refroidisseur est éteint et peut être utilisée pour refroidir le liquide à partir de 100° C, mais elle n’est pas conçue pour un fonctionnement continu au-dessus de 40° C.
- C2GR: −15°C à 40°C
Spécification
460 x 305 x 225 mm (P x l x H) | |
925 mm | |
120/230 V | |
120 / 230 V |