Learn More
Grant Instruments™ Panier de rechange pour bains à ultrasons Grant
Conçu spécifiquement pour générer une activité ultrasonique maximale. Le panier de rechange Grant Instruments™ pour les bains à ultrasons Grant empêche les opérateurs d’entrer en contact avec des solutions chimiques.
Marque: Grant Instruments™ XAB5
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- En acier inox
- Fonctionne en association avec le couvercle pour créer une unité de collecte des gouttes
- Empêche l’utilisateur d’entrer en contact avec des solutions chimiques
- Empêche les éléments d’être appuyés contre la paroi interne de la cuve
- Pour une utilisation avec les bains à ultrasons Grant
Spécification
Bain à ultrasons XUB5 | |
Acier inoxydable | |
(LxPxH) 265 x 120 x 140 mm |