Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 - DBO
La solution compacte, fiable et compatible avec le Cloud pour la détermination de la DBO et les tests de respirométrie anaérobie. Système avec databox pour un contrôle sans fil.
Marque: Velp Scientifica™ SA10200146
2393.37 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 6.50000kg
Description
- Conçu pour fournir aux laboratoires une solution intelligente et compatible avec le Cloud aux laboratoires de contrôle de qualité de l’eau et des eaux usées
- La détermination est un moyen simple et facile de surveiller l’activité des micro-organismes’ dans les échantillons d’eau avec des résultats extrêmement fiables
- La DBO mesure le changement de pression des gaz entre le début et la fin de l’analyse et produit un résultat exprimé en mg/l
- L’affichage LED lumineux brillant à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport à d’autres capteurs du marché
- Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse
- Plage de pression : 500 ÷ 2 000 mbar (hPa)
- Résultats disponibles en DBO (mg/l) et en pression (mbar)
- Balances de DBO : 90, 250, 600, 1 000, 4 000, valeurs supérieures après dilution
- Conversion automatique des résultats de pression en DBO
- Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études respirométriques peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs mois, la solution VELP unique assure une surveillance constante de l’analyse multiple à partir d’un logiciel exclusif intuitif, le RESPIROSoft™
- La VELP DataBox™ est incluse dans les systèmes conjointement avec le logiciel RESPIROSoft™ et permet la transmission des données sans fil du capteur RESPIROMETRIC à l’ordinateur
- Le DataBox™ stocke les résultats de 48 capteurs RESPIROMETRIC maximum (8 systèmes)
Spécification
Analyseur de DBO | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
90, 250, 600, 999, 4 000 ppm | |
Détermination de la DBO et tests de respirométrie anaérobie | |
25 mois |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500 / 2 000 Mbar (hPa) | |
Volume du flacon : 500 mL | |
Capteur RESPIROMETRIC (x 6), SPIROSoft et DataBox sans fil, station d’agitation, 6 positions 230 V, 50/60 Hz (avec flacons & barres d’agitation) | |
1,5 kg |