Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampicine, réactif de biologie moléculaire
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou le méthanol Soluble dans l’eau, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le méthanol, le tétrahydrofurane et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Soluble dans le DMSO ou le méthanol Soluble dans l’eau, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le méthanol, le tétrahydrofurane et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rifampin |
Type | Rifampicin |
Forme physique | Poudre |
Point de fusion | 183°C to 188°C |
Beilstein | 5723476 |
Merck Index | 14,8216 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide. |
Poids de la formule | 822.94 |
Qualité | Réactif de biologie moléculaire |
Couleur | Marron-rouge à orange |