Learn More
Fisherbrand™ Poires en caoutchouc pour remplisseur de pipettes
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
8.10€ - 32.95€
Spécification
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Type | Poire de pipeteur |
Volume (métrique) | 60 mL |
À utiliser avec (équipement) | Peut être utilisé sur les pipettes cylindriques ou à poire de 2 ml à 50 ml |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11890950
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
32.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880950
|
Fisherbrand™
|
Vert |
8.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles dans toute une gamme de couleurs
- Avec un volume d’environ 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
- Le produit de la pipette ne doit pas entrer dans la poire pour pipette ; Cela risquerait de provoquer le dysfonctionnement de la vanne.
Spécification
Caoutchouc | |
60 mL | |
1 de chaque |
Poire de pipeteur | |
Peut être utilisé sur les pipettes cylindriques ou à poire de 2 ml à 50 ml |