Learn More
Fisherbrand™ Poires de pipettes en caoutchouc pour pipettes cylindriques ou à poire
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
Marque: Fisherbrand™
2.38 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.04320kg
Description
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- Avec ca. Volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
- Le milieu de pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipette ; il peut provoquer un dysfonctionnement de la valve