Learn More
Fisherbrand™ Poire d’aspiration en caoutchouc
Utiliser des pipettes et des seringues avec une plus grande facilité. La poire d’aspiration en caoutchouc Fisherbrand™ est en caoutchouc naturel robuste avec une forme profilée et un col à paroi robuste pour une meilleure préhension. Disponible en plusieurs capacités pour une utilisation avec des pipettes de 6 à 8 mm de diamètre et des seringues.
4.95€ - 7.65€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Couleur | Rouge |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec | Pipettes and Syringes |
Grip Type | Round |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11987984
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 46 mm | 66 mm |
4.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11997984
|
Fisherbrand™
|
60 ml | 54 mm | 80 mm |
7.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Forme de la poire profilée avec col à paroi robuste
- Améliore la préhension pour une utilisation plus facile avec les pipettes et les seringues
- En caoutchouc naturel robuste de couleur rouge vif
- Capacités disponibles de 12, 15, 30, 60 et 150 ml
- La poire d’une capacité de 150 ml possède des nervures de renforcement à utiliser avec des pipettes plus grandes
- Conçue pour une utilisation avec des pipettes de 6 à 8 mm de diamètre et des seringues
Spécification
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Round | |
Pear | |
Poire d’aspiration | |
1 unité | |
6 mm |
Rouge | |
Pipettes and Syringes | |
Caoutchouc naturel | |
Non-sterile | |
Pipettes et seringues | |
0.2 in. |