Learn More
Sartorius Flacon de stockage en polystyrène à usage unique Sartolab™
Flacons en polystyrène à usage unique Sartorius Sartolab pour le stockage de milieux, de tampons et d’autres solutions aqueuses.
74.10€ - 148.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sartolab™ |
Matériau | Polystyrène |
Matériau (membrane) | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Volume d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17404412
|
Sartorius
180-22---------E |
150 mL |
74.10€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17414412
|
Sartorius
180-23---------E |
250 ml |
92.55€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17424412
|
Sartorius
180-24---------E |
500 mL |
111.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17434412
|
Sartorius
180-25---------E |
1 000 ml |
148.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les flacons peuvent être utilisés avec toutes les unités de filtration sous vide Sartolab™ RF | BT avec une taille de col de 45 mm
Spécification
Oui | |
Polystyrène | |
Stérile |
Sartolab™ | |
Polystyrène |