Learn More
Sartorius Analyseur d’humidité MA160
Analyse rapidement et précisément une gamme variée d’échantillons de produits avec une flexibilité maximale. L’analyseur d’humidité MA160 utilise la méthode thermogravimétrique pour déterminer le taux d’humidité des substances liquides, pâteuses et solides de façon pratique, fiable et en un minimum de temps.
Marque: Sartorius MA160-1
Description
Analyse rapidement et précisément une gamme variée d’échantillons de produits avec une flexibilité maximale. L’analyseur d’humidité Sartorius MA160 utilise la méthode thermogravimétrique pour déterminer le taux d’humidité des substances liquides, pâteuses et solides de façon pratique, fiable et en un minimum de temps.
- Fournit des résultats rapides et reproductibles et prend en charge le développement de nouvelles méthodes, en trois étapes simples et intuitives
- Gère également les méthodes générées de manière professionnelle et sécurisée et leur permet d’être transférées vers d’autres instruments
- Idéal pour l’analyse de l’humidité d’une gamme diverse d’échantillons dans différentes conditions
- La détermination entièrement automatique du point final élimine la saisie fastidieuse des critères de terminaison
- L’analyseur d’humidité surveille le processus de séchage et s’arrête de mesurer une fois le poids de l’échantillon fixe
- Le logiciel assistant aide les utilisateurs à développer de nouvelles méthodes pour l’analyse de différents échantillons ; jusqu’à 100 méthodes peuvent être stockées
- Deux éléments chauffants AURI haute performance avec 600 watts de puissance assurent un chauffage rapide des échantillons
- Les éléments chauffants sont rapides, robustes et durables ; par rapport aux lampes chauffantes en verre, ils sont particulièrement résistants aux saletés et aux vibrations
- L’efficacité de l’unité peut être vérifiée à tout moment grâce à la fonction de test des performances ; garantit des résultats fiables dans le cadre d’une utilisation courante
- La capacité de mémoire permet à l’utilisateur de stocker jusqu’à 100 méthodes différentes et de les gérer dans une bibliothèque de méthodes
- L’assistant de méthode vous fait gagner du temps en déterminant et en évaluant les bons paramètres ; vous permet de développer rapidement de nouvelles méthodes
- Le voyant d’état indique l’état en cours de la mesure : marche / DÉMARRAGE, processus terminé / ARRÊT, analyseur ÉTEINT ou erreur
- Interface utilisateur intuitive, y compris l’écran tactile et le menu facile à comprendre
- La conception BetterClean permet à l’utilisateur de nettoyer facilement et en profondeur les parties de l’instrument
- Le module de chauffage et la plaque de la chambre à échantillons sont amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Hotte amovible avec grand angle d’ouverture, mécanisme SoftClose
- Choix de la langue : Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois, polonais, japonais, portugais, turc
- Transfert de données : Carte SD, fonction d’importation et d’exportation de méthodes
- Chambre à échantillons éclairée par LED, fenêtre d’inspection avec grille au-dessus de la hotte
- Paramètre d’arrêt (en option) : Entièrement automatique, semi-automatique mg, semi-automatique %, réglages du minuteur, manuel
- Pare-vent intégré
- Impression à l’aide de l’imprimante interne YDP30 en option ; autre option, l’imprimante YDP20-OCE peut être utilisée avec un adaptateur (YCC03-D09)
- Étalonnage externe à l’aide du poids d’étalonnage en option
- Interface de données : Mini USB
- Transfert direct de données vers les programmes Microsoft™ Windows™ sans aucun logiciel supplémentaire
- Applications : Analyse de l’humidité des aliments, boissons, produits pharmaceutiques, produits chimiques, matériaux en papier et produits de protection de l’environnement
Spécification
Les résultats sont sauvegardés pour les 999 dernières mesures | |
Pour un poids d’échantillon d’environ > 1 g ± | |
115 V / 230 V, 50 / 60 Hz | |
LCD | |
5 à 15 g | |
Analyseur d’humidité |
MA 160 | |
40 x 21,5 x 21 cm | |
1 mg, 0,01 % | |
200 g | |
10°C à 30°C | |
100/130 V |