Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Practum™
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle
1300.00€ - 2310.00€
Spécification
Type de connexion | Mini USB |
---|---|
Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
Mise à niveau | Manuel |
Matériau | Or, métal moulé sous pression, acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13592990
|
Sartorius
PRACTUM5101-1S |
5101 | 5,1 kg | 0,1 g | 3 sec |
1720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13503000
|
Sartorius
PRACTUM5100-1S |
5100 | 5,1 kg | 1 g | 3 sec |
1300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13572990
|
Sartorius
PRACTUM1102-1S |
1102 | 1,1 kg | 0,01 g | 1,5 sec |
1720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13562990
|
Sartorius
PRACTUM2102-1S |
2102 | 2,1 kg | 0,01 g | 3 sec |
2060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13582990
|
Sartorius
PRACTUM612-1S |
612 | 610 g | 0,01 g | 3 sec |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15909446
|
Sartorius
PRACTUM2101-1S |
2101 | 2,1 kg | 0,1 g | 1,5 sec |
1450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15276707
|
Sartorius
PRACTUM3102-1S |
3102 | 3,1 kg | 0,01 g | 1,5 sec |
2310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle
Conception du boîtier innovante et nacelle de pesée robuste pour faciliter la pesée. Connectivité exceptionnelle lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante YDP40.
- Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin
- Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale
- Des lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité
- Le verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres
- Transférez rapidement et facilement les données de la balance vers l’imprimante ou l’ordinateur grâce à la technologie Plug & Play
- Le pare-vent robuste résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs
- L’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage
Spécifications
- Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protection inviolable : verrouillage du superviseur
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
- Pesée sous la balance : Oui
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100-240 V (universel)
Applications
Pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables
Spécification
Mini USB | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
Or, métal moulé sous pression, acier inoxydable | |
10 °C à 30 °C | |
2 ans | |
21,5 cm | |
14,1 in | |
6,8 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Affichage graphique couleur | |
Manuel | |
50°F à 86°F | |
Balance de précision | |
8,5 in | |
18 cm | |
36 cm | |
3,1 kg | |
0,2 A |