Learn More
Sartorius Unités de filtration sous vide Sartolab™ RF
L’unité Sartolab™ RF avec polyéthersulfone (PES) est conçue pour les milieux de culture cellulaire et d’autres solutions. Le type C8 est une unité adaptable sur flacon comprenant le flacon récepteur (RF) avec une granulométrie de 0,1 μm et un volume de 1000 ml. Il peut être utilisé pour la filtration stérile et l’élimination de mycoplasmes. Le modèle E contient 12 unités conditionnées individuellement et stérilisées par oxyde d’éthylène.
Marque: Sartorius 180C8----------E
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les unités de filtration sous vide Sartolab RF / BT sont jetables. Les unités dotées d’un flacon récepteur contiennent une membrane Sartorius en PES optimisée et associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles. Par conséquent, elles représentent le produit privilégié pour la filtration stérile des milieux de culture tissulaire, des tampons, des additifs et d’autres produits biologiques aqueux. Les unités sous vide Sartolab RF sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml. Débit rapide et rendement élevé pour une faible liaison protéique. Simplicité d’utilisation. Comprend un flacon récepteur.Spécification
Raccord de tuyau rapide | |
Stérile | |
Polystyrène | |
12/boîte | |
1 L |
Oui | |
62 cm2 | |
Entonnoir de 150 ml, 500 ml, 1000 ml et flacon récepteur, membrane en polyéthersulfone de 5 cm et 9 cm de diamètre avec taille des pores de 0,1 mu;m | |
Ensemble de filtration sous vide Sartolab RF |