Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide grande capacité Savant™ SpeedVac™ pour applications de chimie combinatoire
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
10800.00€ - 35400.00€
Specifications
Certifications | Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |
---|
Product Code | Brand | Description | Alimentation électrique | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Alimentation électrique | Price | Quantity & Availability | ||||
15956171
|
Thermo Scientific™
SPD130DLX-230 |
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD130DLX | 230 V/50 Hz |
10800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15966171
|
Thermo Scientific™
SPD130P1-230 |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD130 | 230 V/50 Hz |
35400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Le SPD130DLX est un concentrateur à vide grande capacité, utilisé avec de nombreux solvants. Il offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs, utilisés en chimie combinatoire. Dans un souci de simplicité, vous pouvez le commander en kits.
Caractéristiques du SPD130DLX :
- Chambre profonde revêtue de PTFE standard en aluminium
- Couvercle à verrouillage de sécurité.
- Mécanisme de maintien du couvercle
- Couvercle de sécurité en verre radiant pour améliorer le temps de séchage en orientant la radiation infrarouge radiant sur les échantillons (SPD130DLX)
- Canalisations et tuyaux en PTFE
- Manifold à deux vannes avec vanne de purge automatique.
- Affichage du temps/de la température avec clavier à membrane sensorielle
- Trois programmes prédéfinis par application et trois programmes définis par l’utilisateur sont disponibles
- Temps de séchage variant entre 35°C et 80°C par incréments de cinq degrés
- Mode manuel/automatique avec minuterie
Solvants et combinaisons de solvants :
- Acétone
- Chloroforme
- Acétate d’éthyle
- Hexane
- Dichlorométhane
Contenu de SPD 130DLX P1 :
- Concentrateurs SpeedVac
- -105°C, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
- Pompe à 4 têtes en ETFE/PFA sans huile OFP400
- Rotor de 64 × 1,5mL (HR 64-11)
- Vacuomètre numérique
- Kit de trappe chimique à utiliser avec cartouche jetable
- Kit de tubes et de raccords comprenant 4” tubes à vide à paroi épaisse et transparente
- Flacon condenseur en verre
- Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Specifications
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |