Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide Savant SpeedVac™ pour applications de chimie organique et de recherche pharmaceutique
p>Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec ce concentrateur sous vide SPD210 et les kits qui contiennent tous les composants nécessaires, sous une seule référence.
9280.00€ - 28400.00€
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15906181
|
Thermo Scientific™
SPD210-230 |
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 | 230 V/50 Hz | Acrylique haute capacité |
9280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15916181
|
Thermo Scientific™
SPD210P1-230 |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P1 | 230 V/50 Hz | Kit SPD210P1 230 |
27700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15926181
|
Thermo Scientific™
SPD210P2-230 |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P2 | 230 V/50 Hz | Kit SPD210P2 230 |
28400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Optimisez l’évaporation grâce aux concentrateurs haute capacité Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™. Dotés de trois niveaux de chauffage, ces concentrateurs sont idéaux pour les solvants aqueux et organiques. Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec les kits Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™, faciles à utiliser et contenant tous les composants requis sous un numéro de modèle unique.
Caractéristiques :
- Large choix de rotors acceptant une gamme de tubes de types et dimensions différents
- Affichage numérique intuitif du programme avec trois programmes prédéfinis qui peuvent être modifiés et enregistrés pour régler la chaleur, le temps d’exécution et la température
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
- La cuve revêtue de PTFE assure une grande longévité face à l’utilisation de solvants agressifs
- La vanne de purge automatique fournit automatiquement le vide au début d’un protocole et assure la mise à pression atmosphérique en fin de protocole
Le kit SPD210P1 comprend ce qui suit :
- Concentrateur SpeedVac™ SPD210 haute capacité
- -104 Trappe à vapeur réfrigérée
- Pompe à vide
- Rotor de 200 × 1,5mL
- Vacuomètre numérique
- Ensemble de tubulures universelles
- Kit de piège chimique
- Cartouche jetable
- Flacon condenseur en verre
- Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Solvants et combinaisons de solvants :
- Acétonitrile
- Méthanol
- Éthanol
- Eau
Applications typiques :
- Fractionnement par HPLC à l’eau et l’acide trifluoroacétique à 0,1%
- SPE en phase inverse