Learn More
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators
Quickly concentrate multiple samples in a block at once.
1370.80€
Spécification
Modèle | SC-200 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Dri-Block™ Inserts |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17986082
|
Cole-Parmer™
36620-42 |
For Tubes |
1370.80€
1 unité |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17996082
|
Cole-Parmer™
36620-43 |
For 96-Well Plates |
1370.80€
1 unité |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
- Small size makes it ideal for use under a fume hood
- Needles, block, and block heater sold separately
- Concentrator blows an inert gas over the surface of your samples via stainless steel needles (not included).
- Blown gas in combination with the heat from the heater produce ideal conditions for fast efficient evaporation.
- Insert needles into a silicone membrane in any configuration.
- Fully adjustable gas reservoir provides accurate height control.
- Maximum vertical traveling distance is 32 cm.
- Maximum gas usage is 15 L/min.
- Order PTFE-coated needles for use with corrosive samples.
Specifications
SC-200 | |
Dri-Block™ Inserts |