Learn More
Sartorius™ Balances semi-micro Securatrade; : Promo
Offre quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
Marque:  Sartorius™ SECURA125-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.92000kg
Code produit. 15480563
  • 7980.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
ulliSecura 125 ; capacité : 60 g, 120 g ; lisibilité : 0,01mg, 0,01mg/liliL’offre promotionnelle expire le 12-31-2016/li/ul
Spécification
Spécification
60 g, 120 g
0,01 mg
Secura 125