Learn More
BINDER™ Série BD Classic.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection naturelle
L’étuve bactériologique BINDER de la série BD à convection naturelle est spécialement conçue pour une utilisation continue et stable à long terme. Elle convient parfaitement à l’incubation délicate des organismes ainsi qu’au conditionnement de matières thermosensibles.
1905.00€ - 5485.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de convection | Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ |
Capacité | Aucun |
Éclairage | Pas d’éclairage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15652086
|
BINDER™
9010-0187 |
20 L | 440 x 620 x 495 mm |
1905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15682076
|
BINDER™
9010-0073 |
400 L | 1275 x 860 x 1040 mm |
5485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec fonctions de temporisation
- Porte intérieure en verre de sécurité
- 2 clayettes-grilles chromées
- Appareils jusqu’à 115 l empilables
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Non autoclavable | |
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur standard | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Aucun | |
Porte en verre | |
2 std./4 max. | |
Température ambiante plus 5°C à 100°C | |
LED | |
230 V |