Learn More
BINDER™ Série KBWF - Chambres de croissance, avec éclairage et humidité
La chambre climatique KBWF assure une diffusion homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Ainsi, elle offre des conditions de luminosité, d’humidité et de température constantes.
23455.00€ - 28635.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
---|---|
Éclairage | Système d’éclairage breveté |
Matériau | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Type de bouchon | CEE |
Humidité relative | 10 to 80% r.F. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15691207
|
BINDER™
9020-0336 |
247L | 945 x 850 x 1465 mm |
23455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15611217
|
BINDER™
9020-0337 |
700L | 1270 x 1040 x 1950 mm |
28635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plage de température : 0 °C à 70 °C
- Plage de température avec éclairage : 10 °C à 60 °C
- Plage d’humidité : 10 % HR à 80 % HR
- 2 cassettes d’éclairage à position variable dotées respectivement de 5 tubes fluorescents
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
- Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
- Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
- La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
- Affichage sur moniteur couleur LCD
- 2 clayettes-grilles en acier inoxydable
- Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
10 to 80% r.F. | |
Chambre de croissance | |
200 V |
Système d’éclairage breveté | |
CEE | |
Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C | |
Écran tactile TFT | |
50Hz |