Learn More
BINDER™ Série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes, avec plage étendue de température/d’humidité
La KMF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre. Cette enceinte climatique est peu encombrante et très flexible pour l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.
Marque: BINDER™ 9020-0345
Description
- Plage de températures : -10°C à +100°C
- Plage d’humidité : HR de 10 % à 98 %
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
- Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
- 1 portoir en acier inoxydable
- Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
24.7 cu. ft. | |
45kg | |
700L | |
Pas d’éclairage | |
1 std./15 max. | |
10 % HR à 98 % HR | |
Chambre de test d’humidité | |
KMF720-230 V | |
1295 x 1040 x 1950 mm | |
200 V | |
16 A |
99.2 lb. | |
KMF720-230 V, standard, série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de températures / d’humidité, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
-10°C jusqu’à 100°C | |
Écran tactile TFT | |
973 x 576 x 1250 mm | |
306 kg | |
3,1 kW | |
50/60Hz |