Learn More
BINDER™ Congélateurs à températures ultra-basses série UF V
Les congélateurs à températures ultra-basses Binder™ série UF V respectent l’environnement tout en consommant un minimum d’énergie, et associent commodité de fonctionnement et sécurité individuelle.
Marca: BINDER™ 9020-0350
Descrizione
- Plage de températures : -90°C à -40°C
- Consommation énergétique la plus faible de sa catégorie
- Unité de refroidissement puissante du compresseur en cascade
- Réfrigérants respectueux de l’environnement R-290 et R-170
- Isolation thermique avec des VIP uniques à longue durée de vie (panneaux d’isolation sous vide)
- Joint de porte innovant réduisant l’accumulation de glace
- Poignée de porte ergonomique
- Intérieur antirouille fabriqué entièrement en acier inoxydable
- Portes intérieures amovibles en acier inoxydable
- 3 étagères en acier inoxydable offrant un placement flexible
- Refroidissement par eau (selon la version)
- Contact d’alarme à tension nulle pour le système d’alarme interne
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Interface Ethernet
- 2 ports d’accès, Ø 28 mm, arrière
Specifica
UFV700-230 V-W, refroidissement par eau, série UF V - congélateurs à ultra-basse température avec réfrigérants respectueux du climat, 700 litres, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
184.9 gal. | |
-40°C à -86°C | |
1 | |
Acier inoxydable | |
3 | |
50 kg | |
UFV700-230 V-W | |
Refroidissement par eau | |
890 x 605 x 1300 mm | |
Integrated Alarm Systems | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
289 kg |
Congélateur très basse température | |
700 L | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
The combination of vacuum insulation panels (V technology) and CFC-free polyurethane foaming | |
110.2 lb. | |
CE, ENERGYSTAR, UKCA | |
LCD | |
Oui | |
1204 x 997 x 1966 mm | |
9,3 A | |
230 V | |
1,6 kW | |
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 | |
12 |