Learn More
Grant Instruments™ Agitateur incubateur compact
Incubateur-agitateur orbital de paillasse ES-20 polyvalent et programmable pour le mélange et l’incubation de cultures biologiques et d’échantillons dans un grand nombre de flacons et de récipients.
Marque: Grant Instruments™ ES-20
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 14.50000kg
Includes: Agitateur incubateur uniquement. (Les accessoires tels que les plates-formes, les réservoirs de bain en plastique, les flacons et les récipients sont vendus séparément.)
Description
- L’incubateur-agitateur de paillasse programmable et polyvalent est destiné au mélange et à l’incubation des fluides biologiques, des échantillons, des cultures cellulaires et des tissus
- Commande numérique de la durée, de la température et de la vitesse d’agitation à des fins de précision et de répétabilité
- Construction robuste et compacte avec des panneaux transparents en plexiglas de 7 mm d’épaisseur pour mieux observer le contenu de la chambre
- Conçu pour faciliter l’assemblage / le démontage et simplifier le déplacement d’un endroit à l’autre
- Idéal pour la culture de cellules dans des flacons et autres récipients et pour d’autres applications de préparation d’échantillons générales
Spécification
10 mm | |
50 à 250 tr/min | |
120/230 V | |
340 x 340 x 435 mm | |
340 mm | |
1 min à 96 h |
2,5 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
25°C à 42°C | |
435 mm | |
15 kg |