Learn More
Heidolph Instruments Agitateur orbital Rotamax 120
Génère un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer. L’agitateur orbital Heidolph™ Rotamax 120 est un appareil compact et peu encombrant avec une plateforme d’agitation de 20 mm.
Marque: Heidolph Instruments 544-41200-00
1583.13 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.58000kg
Description
Appareil compact et peu encombrant acceptant des charges de 2 kg. La course de 20 mm effectue un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer.- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 20 à 300 tr/min.
- Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes. Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme retentit et l’appareil s’arrête
Spécification
20 mm | |
20 à 300 tr/min | |
33 W | |
4.4 lb. | |
220 x 220 mm | |
12.1 lb. | |
Électronique | |
Culture Plates, Erlenmeyer Flasks | |
Orbital |
2 kg | |
230 V | |
Agitateur | |
DIN EN 60529 IP 30 | |
310 x 245 x 125 mm | |
5,5 kg | |
Rotamax 120 | |
Tapis antidérapant en caoutchouc | |
1 to 120 min. |