Learn More
Hospidex™ Sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™
Utilisez les sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™ pour une élimination efficace des déchets. Ces récipients facilitent le processus qui est critique non seulement pour éviter les amendes réglementaires, mais également pour empêcher la propagation de maladies infectieuses.
Marque: Hospidex™ ONDANDAP50
Description
- Carton
- Différentes tailles et couleurs
- Jetable
Spécification
Sachet en carton pour l’élimination de matières contaminées | |
Marron | |
Carton |
50 L | |
Oui | |
260 mm |