Learn More
Thermo Scientific™ Solvants de qualité silylation
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles.
101.00€ - 241.40€
Code produit | Marque | Composants standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11577821
|
Thermo Scientific™
TS-20062 |
Acétonitrile |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11561941
|
Thermo Scientific™
TS-20672 |
Diméthylformamide (DMF) |
168.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11581941
|
Thermo Scientific™
TS-20684 |
Diméthylsulfoxyde (DMSO) |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11536661
|
Thermo Scientific™
TS-27530 |
Pyridine |
112.07€
50mL |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11556661
|
Thermo Scientific™
TS-27860 |
Tétrahydrofurane |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles. Ils sont purifiés, séchés et conditionnés sous azote dans des flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ pratiques et ils sont fournis avec des septa en élastomère afin d’offrir un accès immédiat à l’échantillon sans exposition à l’humidité et à l’oxygène. Utilisez des solvants polaires (acétonitrile, diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, pyridine, tétrahydrofurane) afin de faciliter les réactions ; des solvants organiques apolaires peuvent être utilisés, mais ils n’accéléreront pas la vitesse de réaction.
Utilisation recommandéeÉvitez l’eau ou l’alcool car les réactifs TMS réagissent avec l’hydrogène actif.
Évitez les cétones énolisables.
Utilisez le diméthylformamide pour les stéroïdes et d’autres grosses molécules.
Utilisez le diméthylsulfoxyde pour préparer les dérivés TMS des alcools tertiaires et de certains composés à faible solubilité dans d’autres solvants de silylation.
La pyridine est un excellent solvant et milieu de réaction pour les réactions MS et est un accepteur de HCI dans des réactions impliquant des organochlorosilanes.
D’autres solvants couramment utilisés comprennent le tétrahydrofurane et l’acétonitrile.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.