Learn More
Chlorure de sodium, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
92.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Description
Le chlorure de sodium est utilisé dans une grande variété d’applications biochimiques, notamment :
- Pour les liquides intraveineux (la concentration massique d’une solution saline normale dans l’eau est égale à 0,9 %10)
- En tant que gradient de densité
- En tant que diluant, pour augmenter la force ionique des tampons ou milieux de culture
- Dans les procédures d’extraction saline pour l’isolement de l’ADN
- En concentrations élevées, pour la conservation des aliments, puisque les bactéries ne peuvent pas se multiplier si la concentration saline est élevée
La température d’un mélange sel-glace dont le rapport est d’environ 33 g de chlorure de sodium pour 100 g de glace (à −1°C) baisse jusqu’à -21°C selon la vitesse d’agitation et la taille des morceaux de glace. Une quantité excessive de chlorure de sodium peut détruire l’équilibre électrolytique et causer la disparition de la plupart des animaux, humains compris.
Spécification
Forme physique | Poudre cristalline blanche |
Quantité | 1 kg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl. |
Nom IUPAC | sodium chloride |
Poids de la formule | 58.44g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | Biologie moléculaire |