Learn More
Tétraéthylborate de sodium,97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10476131
77.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
15523-24-7
C8H20BNa
150.04
MFCD00061547
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
23681030
sodium ; tétraéthylboranuide
[B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
15523-24-7
C8H20BNa
150.04
MFCD00061547
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
23681030
sodium ; tétraéthylboranuide
[B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium tetraethylborate
Point de fusion 140.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 150.04
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraethylborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P422-Stocker le contenu sous .