Learn More
Fisherbrand™ Gants en latex à l’Aloe Solutions A+
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Les gants en latex constituent une barrière de protection et contiennent de l’Aloe vera apaisant pour éviter le dessèchement, les gerçures et le craquèlement de la peau. Texturés pour une excellente préhension. Non poudrés. EN 374:2003 (NQA 1.5).
- EPI catégorie III
- Jetable
- Le revêtement en aloe vera protège contre le dessèchement, les gerçures et le craquèlement
- Idéal pour une utilisation prolongée
- La surface texturée offre une bonne préhension
- Latex
Spécification
Certifications/Conformité | Norme ISO 9001 relative aux systèmes de gestion de la qualité, lignes directrices de la FDA relatives à la biocompatibilité, homologation 510K |
Couleur | Naturel |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | XL |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (impériale) | 5,5 mil |
À utiliser avec (application) | Idéaux pour le personnel devant changer souvent de gants |
Type de manchette de gant | Ourlé |