Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Global Pre-Qualified Insulated Shippers with Universal Packout
Temperature controlled packaging solution. Frozen (<-20°C).
1190.00€ - 1635.00€
Spécification
Matériau | Expanded Polystyrene |
---|---|
Type | Insulated Shipper |
Gamme de températures | <-20°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17848703
|
Sonoco™
E3F4 |
2.5 L | 425 x 400 x 413 mm (16.7 x 15.7 x 16.2 in.) | 24 Pallets | 10.8 kg |
1635.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838703
|
Sonoco™
E12F4 |
12.1 L | 521 x 483 x 527 mm (20.5 x 19 x 20.75 in.) | 8 Pallets | 22.3 kg |
1190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Universal packout configuration
- Positioned as low material packaging cost solution
- Offers various sizes, temperature ranges and flexibility
- Envoy Global line is able to change from controlled room temperature, refrigerated and frozen temperatures by changing the refrigerants
- Simple and error-free
- Utilizes four EPS container sizes
- Pre-Qualified to ISCsilver ambient profile
- Zero Bench Time refrigerant design
- Expanded polystyrene insulation
- Low packaging material cost
- Simple designs
- Air flow channels built into EPS, allows for less refrigerant needed in each packout
Duration
- Refrigerated and CRT: Minimum of two days
- Frozen: Minimum of four days
Shipping pharmaceuticals, clinical treatments and diagnostic samples
Spécification
Expanded Polystyrene | |
Insulated Shipper | |
<-20°C |