Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse pour bioprocédés Sorvall™ BIOS 16
Améliorez la productivité et la performance de vos méthodes de séparation et de purification grâce à la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
53765.00€ - 53770.00€
Spécification
Type de contrôleur | Écran tactile Centri-Touch |
---|---|
Dimensions (H x l x P) | 39,9 x 32,1 x 35,4 po (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) |
Gamme de produits | Sorvall™ |
Réfrigéré | Oui |
Concept écologique | Faible consommation d’énergie, moins de déchets |
Code produit | Marque | Description | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15550204
|
Thermo Scientific™
75007685 |
Centrifugeuse Sorvall BIOS 16 | 8 x 2 000 ml | 5 400 tr/min | 8,500 x g |
53765.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15570204
|
Thermo Scientific™
75007697 |
Centrifugeuse Sorvall BIOS 16 | 8 x 2 000 ml | 5 400 tr/min | 8,500 ×g |
53770.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, la séparation et la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité accrue pouvant atteindre jusqu’à 16 litres de volume d’échantillons, à un encombrement compact et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
Traitement d’échantillons à haut débit- Compatible avec un large éventail d’applications et de méthodes, suffisamment souples pour permettre de sélectionner des rotors de capacité accrue ou suivre des flux de travaux existants. Vous avez le choix entre 4 rotors Thermo Scientific™ et des ensembles de godets oscillants avec une mise à niveau facultative pour obtenir des godets avec revêtement nickel Thermo Scientific™ Dura-Coat™ plus durables :
- Rotor à godets oscillants 6 × 1000 ml
- Rotor à godets oscillants 8 × 1000 ml
- Rotor à godets oscillants 6 × 2000 ml
- Rotor à godets oscillants 8 × 2000 ml
- Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
- Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
- Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
- Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
- L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
- Certifiée par UL et CE
- Répertoriée avec la FDA américaine
Garantie
2 années sur unité ; 5 années sur train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 années en réfrigération
Spécification
Écran tactile Centri-Touch | |
Sorvall™ | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets | |
Centrifugeuse | |
5 400 tr/min | |
Au démarrage, à grande vitesse, démarrage programmé | |
Homologué UL, CE, FDA | |
Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex | |
Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte, rotors carénés Eco-Spin | |
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération | |
125 g en charges opposées | |
Oui, 30 triplets profil/vitesse/temps, jusqu’à 3 étapes chacun |
39,9 x 32,1 x 35,4 po (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) | |
Oui | |
20°C à +40°C, réglable à 1°C | |
8 x 2 000 ml | |
8,500 x g | |
99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde) | |
Centrifugeuse Sorvall BIOS 16 | |
Oui | |
Oui | |
<2 kW | |
Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur | |
11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples |