Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses banque de sang Sorvall™ BP 8 et 16
Grâce à son ergonomie améliorée, sa conception compacte et une configuration rapide des cycles traçables et reproductibles, cette centrifugeuse assure une productivité du traitement du sang simplifié.
44480.00€ - 73340.00€
Spécification
Type de contrôleur | Écran tactile Centri-Touch |
---|---|
Dimensions (H x l x P) | 39,9 x 32,1 x 35,4 in (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) |
Gamme de produits | Sorvall™ |
Réfrigéré | Oui |
Concept écologique | Faible consommation d’énergie, moins de déchets |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15749389
|
Thermo Scientific™
75007681 |
Centrifugeuse Sorvall BP 8 | 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé |
46975.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15753088
|
Thermo Scientific™
75007683 |
Centrifugeuse Sorvall BP 16 | 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé |
48720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15800592
|
Thermo Scientific™
75007689 |
Centrifugeuse Sorvall BP 8 | 380/400/415 V ±10 % 50 Hz triphasé |
47075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15842542
|
Thermo Scientific™
75007662 |
Centrifugeuse refroidie à l’eau, à usage intensif Sorvall BP 8 | 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé |
73340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17958981
|
Thermo Scientific™
75007661 |
Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled Centrifuge | 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Single Phase |
59800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17928981
|
Thermo Scientific™
75007682 |
Sorvall BP 16 Heavy Duty Centrifuge | 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Single Phase |
45605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17948981
|
Thermo Scientific™
75007684 |
Sorvall BP 8 Heavy Duty Centrifuge | 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Single Phase |
44480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17938981
|
Thermo Scientific™
75007688 |
Sorvall BP 16 Heavy Duty Centrifuge | 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-phase |
45605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Grâce à leur capacité accrue de 16 poches de sang de 500 ml et à leur conception conviviale, les NOUVELLES centrifugeuses pour banques de sang Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 et 16 rendent la manipulation de gros volumes plus facile et plus pratique, le tout en suivant les protocoles que vous avez déjà validés et qui sont conformes aux normes internationales.
Traitement d’échantillons à haut débit- Disponibles dans deux modèles, suffisamment souples pour sélectionner des rotors de capacité supérieure ou suivre les processus de production existants, avec un choix de 4 rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ :
- Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à débit standard ou moyen, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 8, dotée d’une capacité de 6 poches de sang de 550 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 8 poches de sang de 550 ml, avec le même système de godets.
- Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à haut débit, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 16, dotée d’une capacité de 12 poches de sang de 500 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 16 poches de sang de500 ml, avec les mêmes godets.
- Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
- Conception compacte et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
- Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
- Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID qui permet un gain de temps et protège l’intégrité de vos échantillons.
- L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et activable avec des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe et la fonction Thermo Scientific™ Centri-Cross™ pour convertir vos protocoles existants.
Garantie
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
Spécification
Écran tactile Centri-Touch | |
Sorvall™ | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets | |
De -20°C à +40°C, réglable à 1°C | |
99 heures 59 min 59 s (incréments de 1 s) | |
Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex | |
2 ans sur l’unité, 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement), 5 ans sur la réfrigération | |
11 profils d’accélération, 12 profils de décélération, profils d’émulation multiples |
39,9 x 32,1 x 35,4 in (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) | |
Oui | |
EN 61010-1 3e édition, CEI 61010-2-020 3e édition, CEI 61010-2-101 3e édition, EN 61326-1 Classe B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 | |
Centrifugeuse de banques de sang | |
UL, homologué FDA, marquage CE pour la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE | |
Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte, rotors carénés Eco-Spin | |
Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur |