Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement avec des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances allant jusqu’à 68,905 g.
43345.00€ - 44490.00€
Spécification
Profondeur (impériale) extérieure | 31,7 in |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 805 mm |
Fréquence | 50/60 Hz |
Profil (accélération / freinage) | 9 profils d’accélération/10 de décélération |
Type | Sorvall Evolution RC |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Poids net | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Poids net | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13493336
|
Thermo Scientific™
75006580 |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 | 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée | 283 kg (622 lb) |
43345.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15359805
|
Thermo Scientific™
75006581 |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 | 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée | 299 kg (658 lb) |
44490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement dans des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances jusqu’à 68,905 x g. Innovations avancées du rotor, notamment l’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, l’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ et les rotors en fibre de carbone légers et durables Thermo Scientific™ Fiberlite™ qui réduisent le temps de configuration et augmentent la sécurité du rotor. Pour une surveillance en temps réel des cycles et un contrôle depuis un appareil intelligent, téléchargez l’application Thermo Scientific™ Centri-Vue™.
De la recherche universitaire à la bioproduction, prenez en charge vos séparations hautes performances et vos besoins d’application en constante évolution :- Performances exceptionnelles jusqu’à 68,905 x g et une capacité maximale de 4 L.
- Temps de préparation réduit et sécurité accrue du rotor grâce aux innovations du rotor
- Changez rapidement et en toute sécurité les rotors et les applications en seulement 3 secondes grâce au changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir
- L’identification instantanée du rotor Auto-ID charge automatiquement les spécifications du rotor dans les paramètres de la centrifugeuse
- Choisissez entre les 16 rotors en option pour trouver le réglage idéal pour votre application, en prenant en charge le matériel de laboratoire des microplaques aux microtubes et aux flacons de 1 L :
- Les rotors légers en fibre de carbone Fiberlite dotés d’une résistance à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle du rotor, avec une garantie de 15 ans
- Rotors à godets oscillants pour une polyvalence et une capacité étendues à FCR élevée avec des douzaines d’adaptateurs pour une plus grande flexibilité dans la recherche
- Gamme complète de rotors à angles fixes pour tubes et flacons couramment utilisés de 50 ml, 50 ml coniques, 250 ml, 500 ml et 1 L avec des options de rotors spécialisés pour répondre aux exigences de protocoles spécifiques
- L’interface tactile Centri-Touch équipée d’un affichage lumineux, haute visibilité et fiable dans le temps simplifie la configuration du cycle tout en fournissant une formation intégrée et des commandes d’accès telles que la connexion utilisateur avec protection par mot de passe.
- Téléchargez l’application Centri-Vue pour une surveillance et un contrôle en temps réel de 1 centrifugeuse ou jusqu’à un maximum de 100 depuis votre appareil mobile
- Technologie avancée pour l’efficacité des ressources, y compris les options d’utilisation de l’énergie
- La conception compacte, sans fixation, l’ouverture de porte automatique et un espace de travail intégré permettent d’optimiser l’utilisation quotidienne de la centrifugeuse
- Conforme aux normes mondiales et conçues pour faciliter la gestion des données BPF / BPL
Spécification
31,7 in | |
50/60 Hz | |
Sorvall Evolution RC | |
24 000 tr/min | |
Oui | |
930 mm | |
805 mm | |
27,6 in | |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 | |
Mode écologique | |
99 heures, mode continu | |
Interface à écran tactile | |
120 programmes avec dénomination alphanumérique | |
-10°C à +40°C | |
Auto-ID Instant |
805 mm | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
4 x 1 000 ml | |
68,905 x g (avec rotor A27–8x50) | |
36,6 in | |
31,7 in | |
<59 dBA | |
700 mm | |
Couple élevé, sans charbon | |
Multilingue, calculateur de rotor, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture automatique de la porte, poignée rapide du rotor | |
Unité : 1 an, commande : 3 ans, réfrigération : 5 ans | |
36,6 x 27,6 x 31,7 po (93,0 x 70,0 x 80,5 cm) | |
IEC 61010-2-020 2e édition ou ultérieure | |
Sorvall™ | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets |