Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000
La centrifugeuse à grande vitesse Sorvall LYNX 6000 fournit des performances exceptionnelles satisfaisant aux nouveaux besoins d’utilisation, à partir de recherche académique et d’unités de production, avec une capacité pouvant atteindre jusqu’à 100,605 x g et jusqu’à 6 L.
49640.00€ - 50915.00€
Spécification
Profondeur (impériale) extérieure | 31,7 in |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 805 mm |
Fréquence | 50/60 Hz |
Profil (accélération / freinage) | 9 profils d’accélération/10 de décélération |
Type | Sorvall Evolution RC |
Product Code | Brand | Description | Capacité | Alimentation électrique | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Capacité | Alimentation électrique | Price | Quantity & Availability | |||
13426073
|
Thermo Scientific™
75006590 |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 | 6 x 1 000 ml | 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée |
49640.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15119206
|
Thermo Scientific™
75006591 |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 | 6 x 1 000 ml | 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée |
50915.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 comprennent des technologies puissantes d’une simplicité innovante, de la sécurité à bouton-poussoir et la flexibilité d’application de l’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, à la détection immédiate de rotor et la programmation de l’identification de rotor instantané Thermo Scientific™ Auto-ID, et l’amélioration de l’ergonomie et des performances des rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Atteignez un traitement d’échantillons à haut débit d’une capacité allant jusqu’à 6 L et 100,605 x g, avec la flexibilité d’une prise en charge de plusieurs utilisateurs et des changements des besoins en recherche inhérents à une configuration de laboratoire partagé. Ce module est conçu pour fournir des résultats uniformes fiables et une durée de fonctionnement maximale.
Changement de rotor Auto-Lock
- Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes.
- Sécurité et praticité améliorées
- Aucun outil n’est nécessaire
- Changez rapidement de rotors et d’applications
Identification instantanée du rotor grâce à Auto-identifiant
- Identification immédiate d’un rotor
- Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
- Réduit la durée de configuration du cycle, améliore la sécurité
Gamme étendue de rotors
Capable de répondre à l'évolution des exigences de la recherche et de prendre en charge plusieurs utilisateurs
- Rotors en fibre de carbone Fiberlite pour uninvestissement tout simplement plus léger et plus sûr
- La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal
- La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée
- Produits garantis 15 ans
- Rotors swing-out : polyvalence et capacité étendue à FCR élevée avec des douzaines d’adaptateurs pour une plus grande flexibilité dans la recherche
- Gamme complète de rotors à angle fixe pour les tubes et flacons couramment utilisés de 50 ml, 50 ml coniques, 250 ml, 500 ml et 1 l avec des options de rotors spécialisés pour répondre aux exigences de protocoles spécifiques
- Rotors à flux continu ou zonaux : flexibilité évolutive, des applications grande vitesse à la culture et la clarification
Interface à écran tactile
Installation facile avec un grand écran tactile interactif, très lisible, pour toutes les fonctions
- Bibliothèque pouvant contenir jusqu’à 99 programmes
- Calculateur de rotor intégré pour simplifier les modifications et les transferts de protocoles
- Instructions en plusieurs langues : anglais, allemand, français, espagnol et autres
- Enregistrements et rapports exécutés par l’utilisateur, protection par mot de passe en option
Application Centri-Vue
Surveillance en temps réel des cycles et contrôle depuis votre appareil mobile
- D’un coup d’œil, déterminez l’état de 1 à 100 centrifugeuses
- Établissez une connexion sécurisée avec la centrifugeuse afin d’en contrôler le démarrage ou l’arrêt
- Répliquez l’écran principal de l’instrument sur votre appareil mobile pour surveiller votre cycle ou détecter des erreurs de diagnostic
- Hauteur de travail optimale à 860 mm
- Espace de travail intégré
- Satisfait aux normes mondiales en matière de sécurité sans avoir à fixer l’instrument au sol
- Fonctionnement silencieux (<59 dBA)
- La porte s’ouvre pleinement et automatiquement à l’aide d’une barre d’ouverture de porte
Contribue à la gestion des données BPF/BPL
- Simplification du contrôle qualité et de l’archivage.
- Enregistrement intégré de l’utilisateur et des conditions de cycle, téléchargeable via une connexion USB ou Ethernet
Une technologie de pointe pour une gestion efficace des ressources
- Options de consommation énergétique
- Smart Vacuum réduit les besoins en électricité pour les cycles classiques (Sorvall LYNX 6000 uniquement)
- Le module de correction du facteur de puissance optimise l’électronique
- Les rotors en fibre de carbone réduisent les investissements et les coûts d’élimination des déchets
- Conforme aux normes internationales
Specifications
31,7 in | |
50/60 Hz | |
Sorvall Evolution RC | |
29 000 tr/min | |
Oui | |
930 mm | |
805 mm | |
27,6 in | |
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 | |
Mode écologique | |
99 heures, mode continu | |
Interface à écran tactile | |
120 programmes avec dénomination alphanumérique | |
-20°C à +40°C | |
Auto-ID Instant |
805 mm | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
6 x 1 000 ml | |
100,605 x g (avec rotor T29–8x50) | |
36,6 po | |
31,7 in | |
<59 dBA | |
700 mm | |
Couple élevé, sans charbon | |
Multilingue, calculateur de rotor, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture automatique de la porte, poignée rapide du rotor | |
Unité : 1 an, commande : 3 ans, réfrigération : 5 ans | |
36,6 x 27,6 x 31,7 po (93,0 x 70,0 x 80,5 cm) | |
IEC 61010-2-020 2e édition ou ultérieure | |
Sorvall™ | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets |