Learn More
Thermo Scientific™ Micro-ultracentrifugeuse Sorvall™ MTX 150
Optimisez votre productivité avec des pentes d’accélération impressionnantes qui atteignent 150,000 rpm en seulement 80 secondes.
Marque: Thermo Scientific™ 46963-AVL
Description
Optimisez votre productivité avec des pentes d’accélération impressionnantes qui atteignent 150,000 tr/min en seulement 80 secondes grâce à la micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150. Pratiquement toutes les séparations sont à votre portée grâce à sa FCR supérieure à 1,048,000 x g. Cette micro-ultracentrifugeuse utilise une technologie de séparation puissante dans un format sur paillasse silencieux, compact et facile d’utilisation qui associe des fonctionnalités exceptionnelles, une excellente gestion des rotors et un accès contrôlé avec un encombrement de 20 % inférieur aux autres modèles de paillasse.
Caractéristiques principales :
- Fonctionnement simple mais puissant et fiable qui facilite le chargement, l’installation et le fonctionnement de l’instrument
- Équilibrage visuel des tubes pour faciliter l’utilisation de l’instrument
- Port USB pour brancher une clé mémoire afin de faciliter la récupération des données opérationnelles au format CSV
- Écran LCD de pointe convivial
Système de verrouillage automatique du rotor :
- Il positionne automatiquement le rotor sur la courroie de transmission
- Grâce à cette innovation, il est désormais inutile de fixer le rotor manuellement ; l’installation est facilitée, la sécurité renforcée
Accélération et décélération rapides :
- Fonctionnement simple mais puissant et fiable qui facilite le chargement, l’installation et le fonctionnement de l’instrument
- Durées de centrifugation plus courtes
Informations de commande :
Pour répondre aux besoins des applications de traitement des petits volumes, les centrifugeuses Sorvall MTX accueillent des tubes de 0,2 à 30 ml en offrant un choix de rotors (rotors angulaires, rotors à godets oscillants et rotors verticaux). Les rotors et les adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
- Virus (VIH, SRSV, rotavirus)
- Organelles cellulaires (ribosomes, mitochondries, microsomes)
- Lipoprotéines
- Nanoparticules
- Acides nucléiques
Spécification
230 V 50/60 Hz | |
150 000 tr/min | |
1,048,680 ×g | |
6 A | |
0,7 kW | |
40,8 cm | |
Refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs | |
59 cm | |
Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150 | |
6 x 30 ml (avec rotor S50A) ou 4 x 7 ml (avec rotor S50-ST) | |
16,1 x 23,2 x 22,9 po (40,8 x 59 x 58,2 cm) | |
20, chacun avec jusqu’à 9 étapes | |
0°C à 40°C | |
5°C à 35°C |
9/9, freinage 9/9, freinage | |
Centrifugeuse de paillasse | |
Oui | |
±50 tr/min | |
16,1 in | |
<45 dBA | |
23,2 in | |
58,2 cm | |
IEC61010-2-020, EN61326-1 2006, conformité et gestion des données BPF / BPL : Permet la traçabilité et le contrôle qualité pour les besoins des traitements biopharmaceutiques. cCSAus, CE | |
Simple | |
97 kg (213 lb) | |
cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006 | |
Sorvall™ |